Learn More
3-Chloroperoxybenzoic Acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic Acid and water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloroperoxybenzoic acid |
| Nota nome | 70 - 75% |
| CAS | 937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 |
| CAS min. % | 70.0, 25.0, 25.0 |
| CAS max % | 75.0, 30.0, 30.0 |
| Punto di fusione | 92.0°C to 94.0°C |
| Colore | White |
| Densità | 0.5600g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3-Chloroperoxybenzoic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Perossido organico Tipo C e D
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.