Learn More
3-Chloroperoxybenzoic Acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic Acid and water
Codice prodotto. p-90563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
Codice prodotto. 10252652
Marca: Thermo Scientific Acros 255790250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, C7H5ClO3, CAS Number-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | CAS: 937-14-4 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloroperoxybenzoic Acid
Nota nome 70 - 75%
CAS 937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
CAS min. % 70.0, 25.0, 25.0
CAS max % 75.0, 30.0, 30.0
Punto di fusione 92.0°C to 94.0°C
Colore Bianco
Densità 0.5600g/mL
Intervallo percentuale saggio di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC)
Imballaggio Flacone in plastica
Formula molecolare C7H5ClO3
Formula lineare ClC6H4CO3H
Numero MDL MFCD00002127
Quantità 25 g
Numero UN 3106
Beilstein 09,IV,972
Fieser 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76
Indice di Merck 15,2154
Gravità specifica 0.56
Sinonimo 3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone
InChI Key NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC Name acido 3-cloroperbenzoico
Molecular Weight (g/mol) 172.56
PubChem CID 70297
ChEBI CHEBI:52091
Peso formulazione 172.57
Percent Purity 70-75%
Forma fisica Polvere umida
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloroperoxybenzoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Perossido organico Tipo C e D
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.