Learn More
(3-Chlorophenoxy)acetyl chloride, 95%
Codice prodotto. 11324995
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11324995
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18427.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 114476-84-5 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114476-84-5
Formula molecolare C8H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 205.034
Numero MDL MFCD02094018
InChI Key KPINZNVDHXIYAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorophenoxyacetyl chloride, 3-chlorophenoxy acetyl chloride, 2-3-chlorophenoxy acetyl chloride, acetyl chloride, 3-chlorophenoxy, acmc-1brdk, acetyl chloride,2-3-chlorophenoxy
PubChem CID 7010339
IUPAC Name 2-(3-chlorophenoxy)acetyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Chlorophenoxy)acetyl chloride
Punti di ebollizione 120°C to 122°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.548
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1871611
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 205.04
Percent Purity 95%