Learn More
3-Chlorophenylacetone, 94%
Codice prodotto. 11994851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11994851
Marca: Thermo Scientific Acros 350690250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14123-60-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14123-60-5
Formula molecolare C9H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 168.62
Numero MDL MFCD00082872
InChI Key VCNYPJMEQHTAHS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734097
IUPAC Name 1-(3-chlorophenyl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorophenylacetone
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.5320 to 1.5360
Quantità 25 g
Beilstein 07,IV,691
Sinonimo 1-3-chlorophenyl propan-2-one, 3-chlorophenylacetone, 1-3-chlorophenyl acetone, 1-3-chlorophenyl-2-propanone, pubchem19805, 3-chlorophenyl-acetone, m-chlorophenyl acetone, 2-propanone,1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1-3-chlorophenyl
Peso formulazione 168.62
Percent Purity 94%
Forma fisica Liquid