Learn More
3'-Chloropropiophenone, 98%
Codice prodotto. 11444224
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11444224
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12542.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 34841-35-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3'-Chloropropiophenone has been used in the preparation of 1-(3-chlorophenyl)-1-phenyl-1-propanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3′-Chloropropiophenone has been used in the preparation of 1-(3-chlorophenyl)-1-phenyl-1-propanol.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34841-35-5
Formula molecolare C9H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 168.62
Numero MDL MFCD00009925
InChI Key PQWGFUFROKIJBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-chloropropiophenone, 1-3-chlorophenyl propan-1-one, m-chloropropiophenone, 3-chlorophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, m-chloro-propiophenone, pubchem3083, 3'-chloro-propiophenone, 3/'-chloropropiophenone
PubChem CID 587128
IUPAC Name 1-(3-chlorophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Chloropropiophenone
Punto di fusione 45°C to 47°C
Punti di ebollizione 123°C to 124°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in methanol.
Peso formulazione 168.62
Percent Purity 98%