Learn More
(3-Chloropropyl)trichlorosilane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11365129
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11365129
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17770.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2550-06-3
Numero MDL MFCD00013694
Specifica
Punti di ebollizione 181°C to 183°C
Materiale o nome chimico (3-Chloropropyl)trichlorosilane
Quantità 25 g
Formula molecolare C3H6Cl4Si
Formula lineare Cl(CH2)3SiCl3
Numero UN UN2987
Beilstein 1737851
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Sinonimo 3-chloropropyltrichlorosilane, trichloro 3-chloropropyl silane, 3-chloropropyl trichlorosilane, chloropropyltrichlorosilane, silane, trichloro 3-chloropropyl, silane, 3-chloropropyltrichloro, trichloro-3-chloro-propyl-silane, silane, trichloro chloropropyl, g-chloropropyltrichlorosilane, gamma-chloropropyl trichlorosilane
InChI Key OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)CCl
IUPAC Name trichloro(3-chloropropyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 211.97
PubChem CID 75693
Peso formulazione 211.98
Percent Purity 97%
Odore Acrid