Learn More
3-Chloropyridine, 99%
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Descrizione
3-Chloropyridine is used as a pharmaceutical intermediate. It can be used to produce 3-chloro-pyridine-1-oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Chloropyridine is used as a pharmaceutical intermediate. It can be used to produce 3-chloro-pyridine-1-oxide.
Solubility
Soluble in water 10 g/L.
Notes
Store in a cool, dry place in tightly closed container. Incompatible with oxidizing agents.
3-Chloropyridine is used as a pharmaceutical intermediate. It can be used to produce 3-chloro-pyridine-1-oxide.
Solubility
Soluble in water 10 g/L.
Notes
Store in a cool, dry place in tightly closed container. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloropyridine |
| Densità | 1.205 |
| Punti di ebollizione | 147°C to 149°C |
| Punto d'infiammabilità | 53°C (127°F) |
| Indice di rifrazione | 1.533 |
| Quantità | 10 g |
| Numero UN | UN1993 |
| Beilstein | 105744 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water 10g/L. |
| Peso formulazione | 113.55 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3-Chloropyridine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 3-Chloropyridine