Learn More
3-chlorothiophene-2-carbaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10143553
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10143553
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW06567DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 67482-48-8
Formula molecolare C5H3ClOS
Molecular Weight (g/mol) 146.588
Numero MDL MFCD01764973
InChI Key PJOJWMNHMJFFCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 3-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-chloro, pubchem21836, acmc-1b7xg, 2-formyl-3-chlorothiophene, chlorothiophen-2-carbaldehyde, ksc494c6j, 3-chloro-2-formylthiohene, 3-chloro-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2735825
IUPAC Name 3-chlorothiophene-2-carbaldehyde
SMILES C1=CSC(=C1Cl)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-chlorothiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 146.6
Percent Purity 90%