Learn More
3-Cyano-2-methoxypyridine, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7034680
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15429067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52373.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3-Cyano-2-methoxypyridine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7254-34-4
Formula molecolare C7H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 134.14
Numero MDL MFCD07363804
InChI Key IHWZCGMZILLKFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 252099
IUPAC Name 2-methoxypyridine-3-carbonitrile
SMILES COC1=NC=CC=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyano-2-methoxypyridine
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-methoxynicotinonitrile, 3-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-nicotinonitrile, 2-methoxy-3-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxynicotinonitril, acmc-1bcy7, 3-pyridinecarbonitrile,2-methoxy
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 134.14
Percent Purity ≥97%