Learn More
3-Cyanophenyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 10073590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10073590
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16413-26-6 | C8H4N2O | 144.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16413-26-6
Formula molecolare C8H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Numero MDL MFCD00013856
InChI Key NZHPVPMRNASEQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanophenyl isocyanate, 3-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 3-isocyanato, 3-isocyanatobenzenecarbonitrile, m-cyanophenyl isocyanate, m-cyanophenylisocyanate, pubchem5028, 3-isocyanato-benzonitrile, acmc-1c7a7, paragos 331038
PubChem CID 2733315
IUPAC Name 3-isocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanophenyl isocyanate
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 49°C to 54°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CNC6H4NCO
Quantità 5 g
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid