Learn More
3-Cyclohexylpropionic acid, 98+%
Codice prodotto. p-7027110
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11405647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23613.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 701-97-3 | C9H16O2 | 156.23 g/mol
3-Cyclohexylpropionic acid can be used to produce 3-cyclohexyl-propionyl chloride. It is used as pharmaceutical intermediates in organic synthesis. It can also be used for the synthesis of pineapple esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Cyclohexylpropionic acid can be used to produce 3-cyclohexyl-propionyl chloride. It is used as pharmaceutical intermediates in organic synthesis. It can also be used for the synthesis of pineapple esters.
Solubility
Soluble in water 10g/ L.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Store away from oxidizing agents, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 701-97-3
Formula molecolare C9H16O2
Molecular Weight (g/mol) 156.23
Numero MDL MFCD00001527
InChI Key HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
PubChem CID 69702
IUPAC Name 3-cyclohexylpropanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyclohexylpropionic acid
Punto di fusione 14°C to 17°C
Densità 0.99
Punti di ebollizione 276°C
Punto d'infiammabilità 130°C (266°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.4636
Quantità 50 g
Beilstein 2042799
Informazioni di solubilità Soluble in water 10g/ L.
Peso formulazione 156.23
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Cyclohexylpropionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cyclohexanepropanoic