Learn More
3-(Cyclopentylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7035408
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15440406
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H53125.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 850567-24-7
Formula molecolare C12H16BNO3
Molecular Weight (g/mol) 233.074
Numero MDL MFCD04115695
InChI Key KIOBFDGZJVJNBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyclopentylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylaminocarbonyl benzeneboronic acid, pubchem16391, acmc-209q0d, 3-cyclopentylcarbamoyl benzeneboronic acid, n-cyclopentyl-3-boronobenzamide
PubChem CID 3775808
IUPAC Name [3-(cyclopentylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2CCCC2)(O)O
Specifikationer
Materiale o nome chimico 3-(Cyclopentylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 233.07
Percent Purity 98%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.