Learn More
Scientific Industries 3-D Orbital Shaker Attachment
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Enviro-Genie
Roto-Shake Genie
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 3-D Orbital Shaker Attachment provides gentle yet thorough mixing of dishes, flasks, beakers and open containers
- Moves at a 5° angle through a 360° rotation, providing a combination of vertical and horizontal motions
- Ideal for applications such as gel and blot staining/blocking, sample washing, polymer resin preparation, and more
- For use with the Roto-Shake Genie or the Enviro-Genie
Specifica
Specifica
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 1 kg |
| Angolo di inclinazione | 5° |
| Rotazione | 360° |
| Capacità | Dishes, flasks, beakers, and open containers |
| Product Type | 3-D Orbital Shaker Attachment |
| Peso (sistema imperiale) | 3 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 1.4 kg |
| Colore | Black |
| Descrizione | 3-D Orbital Shaker Attachment |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gel and blot staining/blocking, sample washing, polymer resin preparation, and more |
| Vedi altri risultati |