Learn More
3-Decen-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11429526
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11429526
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19256.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10519-33-2
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.253
Numero MDL MFCD00015700
InChI Key JRPDANVNRUIUAB-CMDGGOBGSA-N
Sinonimo 3-decen-2-one, heptylidene acetone, oenanthylidene acetone, e-3-decen-2-one, unii-z22804bqxd, 3e-dec-3-en-2-one, e-dec-3-en-2-one, dec-3-en-2-one, fema no. 3532, enanthylidene acetone
PubChem CID 5363233
IUPAC Name (E)-dec-3-en-2-one
SMILES CCCCCCC=CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Decen-2-one
Densità 0.84
Quantità 5 g
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 97%