Learn More
3-Diethylaminopropylamine, 99+%
Codice prodotto. 10375790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10375790
Marca: Thermo Scientific 114092500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104-78-9 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-78-9
Formula molecolare C7H18N2
Molecular Weight (g/mol) 130.24
Numero MDL MFCD00008218
InChI Key QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-diethylaminopropylamine, 3-diethylamino propylamine, n,n-diethyl-1,3-propanediamine, 3-aminopropyl diethylamine, n1,n1-diethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n-diethyl, diethylaminotrimethylenamine, n,n-diethyl-1,3-diaminopropane, 1-diethylamino propylamine-3, n-3-diethylaminopropyl amine
PubChem CID 61011
IUPAC Name N',N'-diethylpropane-1,3-diamine
SMILES CCN(CC)CCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Diethylaminopropylamine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -60°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 168°C to 171°C
Punto d'infiammabilità 53°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2N(CH2)3NH2
Indice di rifrazione 1.4406 to 1.4426
Quantità 250 mL
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water
Viscosità 1.3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 130.23
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Diethylaminopropylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.