Learn More
3-(Ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7034994
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15479437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52696.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 850567-21-4
Formula molecolare C9H12BNO3
Molecular Weight (g/mol) 193.01
Numero MDL MFCD04115689
InChI Key WMMRKCBSJZVRRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-n-ethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-n-ethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-ethylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-ethylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-ethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-n-ethylaminocarboyl phenylboronic acid, boronic acid,b-3-ethylamino carbonyl phenyl, acmc-209q0a, 3-ethylcarbamoyl benzeneboronic acid
PubChem CID 3607123
IUPAC Name [3-(ethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
SMILES CCNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto di fusione 106°C to 116°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 193.01
Percent Purity 97%