Learn More
3-(Ethylthio)propanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11495357
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11495357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22710.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18721-61-4
Formula molecolare C5H12OS
Molecular Weight (g/mol) 120.21
Numero MDL MFCD00236041
InChI Key KRUJXSIEMOWXOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-ethylthio propanol, 1-propanol, 3-ethylthio, 3-ethylthio propan-1-ol, 3-ethylsulfanyl propan-1-ol, 3-ethylthiopropanol, 3-ethylthiopropan-1-ol, 3-ethylthio-1-propanol, acmc-1c82g, 3-ethylsulfanyl-propan-1-ol
PubChem CID 87762
IUPAC Name 3-ethylsulfanylpropan-1-ol
SMILES CCSCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Ethylthio)propanol
Densità 0.992
Punti di ebollizione 227°C to 228°C
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Indice di rifrazione 1.483
Quantità 5 g
Beilstein 1732293
Peso formulazione 120.21
Percent Purity 97%