Learn More
Bochem™ Morsetto per stativo a 3 branche in alluminio
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
Da 0 a 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed in aluminum with soft cork inside the prongs
- Shaft length of 140mm
- Able to hold diameters up to 100mm
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Clip del supporto |
| Materiale | Alluminio |
| Diametro (sistema metrico) | Da 0 a 100 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 8 mm Dia. |
| Diameter (Metric) Inside | Da 0 a 100 mm |