Learn More
3'-Fluoro-2'-methylacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15414917
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15414917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32221.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 177942-47-1
Formula molecolare C9H9FO
Molecular Weight (g/mol) 152.168
Numero MDL MFCD09832257
InChI Key XVVKIGRXVZJHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-fluoro-2'-methylacetophenone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl ethanone, 1-acetyl-3-fluoro-2-methylbenzene, 3/'-fluoro-2/'-methylacetophenone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl-9ci
PubChem CID 20112182
IUPAC Name 1-(3-fluoro-2-methylphenyl)ethanone
SMILES CC1=C(C=CC=C1F)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Indice di rifrazione 1.5105
Quantità 1 g
Peso formulazione 152.17
Percent Purity 97%