Learn More
3-Fluoro-4-nitrophenol, 99%
Codice prodotto. 10217610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10217610
Marca: Thermo Scientific Acros 303370050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 394-41-2 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 394-41-2
Formula molecolare C6H4FNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.1
Numero MDL MFCD00041251
InChI Key CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-phenol, 2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, pubchem2101, 3-fluoro4-nitrophenol, 4-nitro-3-fluorophenol, 5-fluoro-4-nitrophenol, acmc-1afpw, 3-fluoro-4-nitro phenol, ksc490k8p
PubChem CID 520948
IUPAC Name 3-fluoro-4-nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-nitrophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 92°C to 95°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(NO2)OH
Quantità 5 g
Peso formulazione 157.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder