Learn More
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11414427
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11414427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20454.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is employed as an active pharmaceutical intermediate.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from alcohols, amines, oxidizing agents and active metals. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 216144-68-2
Formula molecolare C8H3ClF4O
Molecular Weight (g/mol) 226.55
Numero MDL MFCD00236284
InChI Key DPDAEMNQJYDHRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-fluoranyl-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, acmc-1cobr, 4-chlorocarbonyl-2-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-4-trifiuoromethyl benzoyl chloride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzoyl cloride, benzoylchloride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, benzoyl chloride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 2734709
IUPAC Name 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
SMILES FC1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Densità 1.486
Punti di ebollizione 151°C to 153°C
Punto d'infiammabilità 81°C (177°F)
Indice di rifrazione 1.4656
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 226.56
Percent Purity 97%