Learn More
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11460047
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11460047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20976.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 230295-16-6
Formula molecolare C8H6F4O
Molecular Weight (g/mol) 194.129
Numero MDL MFCD00236285
InChI Key MTBRNORZNYPTIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl methanol, 4-trifluoromethyl-3-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, acmc-20amab, rarechem al bd 0450, benzenemethanol,3-fluoro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 2737562
IUPAC Name [3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Punto di fusione 28°C to 32°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 194.13
Percent Purity 97%