Learn More
3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7035063
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15409507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52768.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609807-25-2
Formula molecolare C7H8BFO3
Molecular Weight (g/mol) 169.946
Numero MDL MFCD07363780
InChI Key MQFKLCWETPKBCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1b9ik, 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 2763243
IUPAC Name (3-fluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)OC)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 168°C to 172°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 169.95
Percent Purity 98%