Learn More
3-Fluoroanisole, 99%
Codice prodotto. 11444333
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
25g
50g
Codice prodotto. 11444333
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10931.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 456-49-5 | C7H7FO | 126.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 456-49-5
Formula molecolare C7H7FO
Molecular Weight (g/mol) 126.13
Numero MDL MFCD00000335
InChI Key MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
PubChem CID 9975
IUPAC Name 1-fluoro-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluoroanisole
Punto di fusione -35°C
Densità 1.104
Punti di ebollizione 158°C to 159°C
Punto d'infiammabilità 43°C (109°F)
Indice di rifrazione 1.489
Quantità 10 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1858895
Peso formulazione 126.13
Percent Purity 99%