Learn More
3-Fluorophenyl acetate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11373087
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11373087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13465.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 701-83-7
Formula molecolare C8H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 154.14
Numero MDL MFCD00142578
InChI Key IAWZWMGUTKRLQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetoxy-3-fluorobenzene, 3-fluorophenylacetate, acetic acid 3-fluorophenyl ester, pubchem3060, m-fluorophenyl acetate, 3-fluorophenyl acetate, phenol, 3-fluoro-, acetate, phenol, 3-fluoro-,1-acetate, iawzwmgutkrlqb-uhfffaoysa
PubChem CID 136542
IUPAC Name (3-fluorophenyl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC(=CC=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorophenyl acetate
Densità 1.15
Punti di ebollizione 77°C to 78°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Indice di rifrazione 1.478
Quantità 5 g
Beilstein 2555261
Peso formulazione 154.14
Percent Purity 98%