Learn More
3-Fluorophenylacetone, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Fluorophenylacetone |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Green-Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589nm) |
| Quantità | 1 g |
| Vedi altri risultati |