Learn More
3-Furaldehyde, 98%, stabilized
Codice prodotto. 11327631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11327631
Marca: Thermo Scientific Acros 393260010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 498-60-2 | C5H4O2 | 96.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 498-60-2
Formula molecolare C5H4O2
Molecular Weight (g/mol) 96.08
InChI Key AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde, furan-3-carboxaldehyde, 3-formylfuran, 3-furfural, unii-pob632x444, 3furaldehyde, 3-furancarbaldehyde, pubchem6948
PubChem CID 10351
ChEBI CHEBI:87609
IUPAC Name furan-3-carbaldehyde
SMILES C1=COC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Furaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.15
Peso formulazione 96.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Furaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.