Learn More
3-Hexadecanone, 95%
Codice prodotto. 11351827
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11351827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05098.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18787-64-9 | C16H32O | 240.431 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18787-64-9
Formula molecolare C16H32O
Molecular Weight (g/mol) 240.431
Numero MDL MFCD00048458
InChI Key LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hexadecanone, ethyl n-tridecyl ketone, ethyl tridecyl ketone, acmc-209eqe, oo>>ue r eyie>>u 1/4 xi feminine
PubChem CID 87789
IUPAC Name hexadecan-3-one
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hexadecanone
Punto di fusione 41°C to 45°C
Punti di ebollizione 140°C (2 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1769865
Peso formulazione 240.43
Percent Purity 95%