Learn More
3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 97%
Codice prodotto. 11347599
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11347599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28122.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13220-33-2 | C5H11NO | 101.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13220-33-2
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
Numero MDL MFCD00003176
InChI Key FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, n-methyl-3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, n-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, pubchem14117, l-methyl-3-pyrrolidinol, 1-methyl-pyrrolidin-3ol
PubChem CID 93074
IUPAC Name 1-methylpyrrolidin-3-ol
SMILES CN1CCC(C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine
Densità 0.921
Punti di ebollizione 50°C to 52°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C (160°F)
Indice di rifrazione 1.464
Quantità 1 g
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 97%