Learn More
3-Hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15464937
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 15464937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32241.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35376-44-4
Formula molecolare C12H12O2
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD00463813
InChI Key ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one
PubChem CID 3258759
IUPAC Name 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-en-1-one
SMILES OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one
Punto di fusione 186°C to 187°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 97%