Learn More
3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10161292
Click to view available options
:
Amber Glass Bottle; 10g
Codice prodotto. 10161292
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB12757EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
CAS 42711-75-1
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H15O3
Numero MDL MFCD00193929
Quantità 10 g
Sinonimo 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid, 3-hydroxy-adamantane-1-carboxylic acid, 3-hydroxyadamantanecarboxylic acid, 1-carboxy-3-adamantanol, 3-hydroxy-1-adamantane carboxylic acid, 3-hydroxytricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-hydroxy-tricyclo, acmc-1aqmu, 3-carboxy-1-adamantanol
InChI Key CJJMAWPEZKYJAP-JZVMUCMXSA-M
SMILES OC12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
IUPAC Name 3-hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 195.24
PubChem CID 2736518
Peso formulazione 196.24
Percent Purity 97%