Learn More
3'-Hydroxyflavanone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11446147
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
Codice prodotto. 11446147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25109.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1621-55-2
Formula molecolare C15H12O3
Molecular Weight (g/mol) 240.258
Numero MDL MFCD00017738
InChI Key YEDFEBOUHSBQBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydroflavonol, 3-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, 2,3-dihydroflavon-3-ol, 3-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-3-hydroxy-2-phenyl, flavanonol, flavanon-3-ol, maybridge3_002930, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydrohydroxy-2-phenyl, 3-hydroxy-2-phenyl-chroman-4-one
PubChem CID 147806
ChEBI CHEBI:48040
IUPAC Name 3-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(C(=O)C3=CC=CC=C3O2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Hydroxyflavanone
Punto di fusione 139°C to 141°C
Quantità 0.25 g
Peso formulazione 240.25
Percent Purity 98%