Learn More
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7057044
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15482729
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66356.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92525-10-5
Formula molecolare C4H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 208.002
Numero MDL MFCD08435890
InChI Key SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
PubChem CID 13334057
IUPAC Name 3-iodo-1-methylpyrazole
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Colore Brown
Densità 1.936 g/mL
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.588
Quantità 250 mg
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 208
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid