Learn More
3-Iodo-1-phenylpropane, 97%
Codice prodotto. p-7035696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
15470208 1 g 1g
15480208 5 g 5g
15490208 25 g 25g
3 options
Codice prodotto. 15470208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53420.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4119-41-9 | C9H11I | 246.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4119-41-9
Formula molecolare C9H11I
Molecular Weight (g/mol) 246.09
Numero MDL MFCD00019036
InChI Key RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-iodo-3-phenylpropane, 3-iodopropyl benzene, benzene, 3-iodopropyl, g-phenyl propyliodine, 3-phenylpropyl iodide, l-iodo-3-phenylpropane, acmc-20aou9, 3-phenyl-1-iodopropane, phch2ch2ch2i, 3-iodo-1-phenylpropane
PubChem CID 138121
IUPAC Name 3-iodopropylbenzene
SMILES ICCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-1-phenylpropane
Densità 1.53
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Formula lineare C6H5(CH2)3I
Indice di rifrazione 1.582
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 246.09
Percent Purity 97%