Learn More
3-Iodopyridine, 99%
Codice prodotto. 11460837
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11460837
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23225.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1120-90-7 | C5H4IN | 204.998 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-90-7
Formula molecolare C5H4IN
Molecular Weight (g/mol) 204.998
Numero MDL MFCD00023553
InChI Key XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
PubChem CID 70714
IUPAC Name 3-iodopyridine
SMILES C1=CC(=CN=C1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodopyridine
Punto di fusione 53°C to 56°C
Punti di ebollizione 90°C to 92°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 106°C (222°F)
Quantità 100 g
Beilstein 106059
Peso formulazione 205
Percent Purity 99%