Learn More
3-Mercapto-1-propanol, 97+%
Codice prodotto. 10184713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10184713
Marca: Thermo Scientific 388570010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19721-22-3 | C3H8OS | 92.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19721-22-3
Formula molecolare C3H8OS
Molecular Weight (g/mol) 92.16
Numero MDL MFCD00192262
InChI Key SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-mercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-mercapto, 3-mercaptopropanol, 3-hydroxypropanethiol, 3-hydroxypropyl mercaptan, 3-mecapto-1-propanol, 3-mecaptopropan-1-ol, 1-mercapto-3-propanol, 3-hydroxypropylmercaptan, 3-mercaptopropan-1-ol
PubChem CID 88211
IUPAC Name 3-sulfanylpropan-1-ol
SMILES C(CO)CS
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Mercapto-1-propanol
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0620g/mL
Punti di ebollizione 106°C (50.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare SH(CH2)3OH
Indice di rifrazione 1.4950 to 1.497
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.062
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 92.16
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Mercapto-1-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.