Learn More
3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol, TRC
Codice prodotto. 30476983
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
30476983 100 mg 100mg
30476711 50 mg 50mg
30464341 10 mg 10mg
3 options
Codice prodotto. 30476983
Marca: Toronto Research Chemicals TRCM257595100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 307964-23-4
Materiale o nome chimico 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol
Peso formulazione 148.0922
InChI Formula InChI=1S/C7H16OS/c1-3-4-7(2,9)5-6-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3
IUPAC Name 3-methyl-3-sulfanylhexan-1-ol
Formula molecolare C7H16OS
Molecular Weight (g/mol) 148.27
SMILES CCCC(C)(S)CCO
Sinonimo 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol, 3-Mercapto-3-methylhexan-1-ol, 3-Methyl-3-mercapto-1-hexanol, 3-Methyl-3-sulfanyl-1-hexanol
Specifica
Quantità 100 mg