Learn More
3-Methoxy-1-propanol, 98%
Codice prodotto. 11964731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11964731
Marca: Thermo Scientific Acros 137150500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1589-49-7 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1589-49-7
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
InChI Key JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-methoxy, 3-methoxypropanol, trimethylene glycol monomethyl ether, beta-pgme, 1,3-propanediol monomethyl ether, unii-oak281wz1p, propylene glycol monomethyl ether, beta, oak281wz1p, mpol
PubChem CID 74116
IUPAC Name 3-methoxypropan-1-ol
SMILES COCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxy-1-propanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9420g/mL
Punti di ebollizione 149.0°C to 150.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O(CH2)3OH
Indice di rifrazione 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589nm)
Quantità 50 g
Gravità specifica 0.942
Peso formulazione 90.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxy-1-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.