Learn More
3-Methoxybenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11461197
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11461197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24171.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1527-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1527-89-5
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00001801
InChI Key KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-cyanoanisole, benzonitrile, 3-methoxy, m-anisonitrile, m-methoxybenzonitrile, 3-cyanoanisole, 3-anisonitrile, benzonitrile, m-methoxy, 3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy benzonitrile, m-methoxybenzontrile
PubChem CID 73712
IUPAC Name 3-methoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxybenzonitrile
Punto di fusione 22°C to 24°C
Punti di ebollizione 110°C to 111°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Odore Almond-like
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 1932666
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 98%