Learn More
3-Methoxyphenyl isocyanate, 99%
Codice prodotto. 10646042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10646042
Marca: Thermo Scientific Acros 221160050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18908-07-1 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18908-07-1
Formula molecolare C8H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 149.15
Numero MDL MFCD00002019
InChI Key NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
PubChem CID 87843
IUPAC Name 1-isocyanato-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenyl isocyanate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Pink
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 94°C to 95°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4NCO
Indice di rifrazione 1.5420 to 1.544
Quantità 5 g
Beilstein 13, III, 963
Gravità specifica 1.13
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxyphenyl isocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.