Learn More
3-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF/toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. 10172994 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10172994
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 36282-40-3 | C7H7BrMgO | 211.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36282-40-3, 109-99-9, 108-88-3
Formula molecolare C7H7BrMgO
Molecular Weight (g/mol) 211.34
Numero MDL MFCD00672002
InChI Key AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-methoxyphenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxyphenylmagnesium bromide solution, 3-methoxyphenylmagnesiumbromide, 3-methoxyphenylmagnesiumbromid, bromo 3-methoxyphenyl magnesium, 3-methoxy phenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl-magnesium bromide, m-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxylphenyl magnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 4605969
SMILES COC1=CC=CC([Mg]Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenylmagnesium bromide
Nota nome 1M solution in THF/toluene
CAS min. % 19.02, 76.75
CAS max % 23.25, 80.98
Colore Yellow to Brown
Densità 1.0000g/mL
Punto d'infiammabilità −21°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare CH3OC6H4MgBr
Quantità 100 mL
Numero UN 2924
Gravità specifica 1
IUPAC Name magnesium;methoxybenzene;bromide
Peso formulazione 211.34
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF/toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.