Learn More
3-Methoxypropylamine solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083598 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12902075
Marca: Fisher Chemical A 001 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 5332-73-0
Formula molecolare C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Numero MDL MFCD00014831
InChI Key FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1672
IUPAC Name 3-methoxypropan-1-amine
SMILES COCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxypropylamine
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL