Learn More
3-Methoxypyridine, 97%
Codice prodotto. 10781894 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10781894
Marca: Thermo Scientific Acros 393080050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7295-76-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7295-76-3
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00673022
InChI Key UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 3-methoxy, beta-methoxypyridine, 3-methyoxypyridine, unii-xv2a2d8595, .beta.-methoxypyridine, 3-methoxy pyridine, 3-methoxypiridine, 3-methoxy-pyridine, pubchem15370, acmc-209oov
PubChem CID 23719
IUPAC Name 3-methoxypyridine
SMILES COC1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxypyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0830g/mL
Punti di ebollizione 65°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.083
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxypyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.