Learn More
3-methoxythiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10209643
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10209643
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC68604CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 35134-07-7
Formula molecolare C6H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 142.17
Numero MDL MFCD01571098
InChI Key KGJDTMQUUPIAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxy-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thenaldehyde, 2-formyl-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenealdehyde, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methoxy-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde #
PubChem CID 588315
IUPAC Name 3-methoxythiophene-2-carbaldehyde
SMILES COC1=C(SC=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxythiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 142.18
Percent Purity 97%