Learn More
3-Methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11464397
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11464397
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20440.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27583-37-5
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00019285
InChI Key KANFKJUPLALTDB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, 1,2-cyclopentanediol, 3-methyl, 3-methylcyclopentan-1,2-diol, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 3-methylcyclopentanediol, acmc-20an1b, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol #, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol mixture of isomers
PubChem CID 33945
IUPAC Name 3-methylcyclopentane-1,2-diol
SMILES CC1CCC(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1,2-cyclopentanediol
Nota nome mixture of diastereomers
Quantità 1 g
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 95%