Learn More
3-Methyl-1-butanethiol, TRC
Codice prodotto. 30481530
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. Quantità unitSize
30481530 10 g 10g
30472923 1 g 1g
2 options
Codice prodotto. 30481530
Marca: Toronto Research Chemicals TRCM28889510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-31-1
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-butanethiol
Peso formulazione 104.066
InChI Formula InChI=1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
IUPAC Name 3-methylbutane-1-thiol
Formula molecolare C5H12S
Molecular Weight (g/mol) 104.21
SMILES CC(C)CCS
Sinonimo 2-Methyl-4-butanethiol, 3-Methylbutanethiol, 3-Methylbutyl Mercaptan, Isoamyl Mercaptan, Isoamyl Sulfhydrate, Isopentanethiol, Isopentyl Mercaptan, Isopentylthiol, iso-Amyl Mercaptan
Specifica
Quantità 10 g