Learn More
3-Methyl-1-butanol, 99%, for biochemistry, AcroSeal™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
100mL
1L
2.50L
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 3-Methyl-1-butanol |
| Punto di fusione | -70.0°C |
| Densità | 0.8000g/mL |
| Punti di ebollizione | 130.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 45°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass bottle |
| Formula lineare | (CH3)2CHCH2CH2OH |
| Indice di rifrazione | 1.4050 to 1.4070 |
| Quantità | 100 mL |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Methyl-1-butanol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur