Learn More
3-Methyl-1-butanol, ACS Reagent, ≥98.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15683620
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 15683620
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 320021500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥98.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-51-3
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00002934
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-Butanol
Punto di fusione -117°C
Densità 0.809g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 130°C
Limite di esplosione 1.2 to 9% (100°F)
Punto d'infiammabilità 43°C (109.4°F)
Punto di combustione 644°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH2OH
Quantità 500 mL
Numero UN UN1105
Beilstein 1718835
Densità vapore 3 (vs air)
Peso formulazione 88.15g/mol
Pressione del vapore 2mmHg (20°C)
Percent Purity ≥98.5%
Grado Reagente ACS