Learn More
3-Methyl-1-cyclohexene, 90%, Tech.
Codice prodotto. 10297220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
Codice prodotto. 10297220
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 591-48-0 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-cyclohexene
Nota nome tech., 90%
CAS 591-48-0
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 104°C
Punto d'infiammabilità -3°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H12
Formula lineare C6H9CH3
Indice di rifrazione 1.4425 to 1.4445
Numero MDL MFCD00001571
Quantità 25 mL
Beilstein 05, 67
Gravità specifica 0.8
Sinonimo 3-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 3-methyl, 3-methyl cyclohexene, 3-methyl-cyclohexene, 3-methylcyclohexene-1, 3-methylcyclohex-1-ene, acmc-1atr1
InChI Key UZPWKTCMUADILM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCCC=C1
IUPAC Name 3-methylcyclohexene
Molecular Weight (g/mol) 96.17
PubChem CID 11573
Peso formulazione 96.17
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-1-cyclohexene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.