Learn More
3-Methyl-1-pentanol, 98%
Codice prodotto. 11416086
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11416086
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22356.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 589-35-5 | C6H14O | 102.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 589-35-5
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.177
Numero MDL MFCD00002937
InChI Key IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
PubChem CID 11508
ChEBI CHEBI:87381
IUPAC Name 3-methylpentan-1-ol
SMILES CCC(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-pentanol
Densità 0.823
Punti di ebollizione 151°C to 152°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Indice di rifrazione 1.418
Quantità 5 g
Numero UN UN1987
Beilstein 1718979
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 98%